Learn More
BRAND™ Mini-refroidisseur pour tubes à centrifuger
Code produit. 10441063 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Maintien de la temp., heures:
-20°C pendant 60 min
-70°C pendant 45 min
0°C pendant 60 min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10441063
Marque: BRAND™ 114940
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour protéger une large gamme de solutions (enzymes, ADN, ARN, suspensions cellulaires) en aidant à maintenir des températures de congélateur sur une paillasse de laboratoire.
  • En PC durable
  • Rempli d’un gel non toxique
  • Contient douze tubes de 0,5 à 2,0 ml
  • Fournis individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tube de centrifugation
Maintien de la temp., heures -70°C pendant 45 min
Matériau Polycarbonate
Type Mini-refroidisseur
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 0,5 ml à 2 ml
Capacité Tubes de 0,5 à 2 ml
Autoclavable Not Autoclavable
Régulation de la température Passive
Gamme de températures -70°C