Learn More
BRAND™ Tube de décharge de rechange pour distributeur adaptable sur flacon
Moulage de précision à partir de PP vierge haute pureté, exempt de diHEMDA et d’oléamide. Les pointes de pipette de 1 à 10 ml sont parfaits avec la pipette microlitre Transferpette™ S de 10 ml. Compatibles avec les systèmes Eppendorf™.
25.72€ - 47.60€
Spécification
Type de produit | Tube de décharge |
---|---|
Comprend | Vanne intégrée |
Types de pointes | Étalon |
Longueur (impériale) | 3,54 in |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10792931
|
BRAND™
707936 |
Jaune | Distributeur adaptable sur flacon, 5, 10 ml Dispensette™ | 90 mm | N/A | ||||||
10599012
|
BRAND™
707916 |
Rouge | Distributeur adaptable sur flacon 5, 10 ml Dispensettetrade; III | 90 mm |
47.60€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fenêtre de visualisation permettant une vérification facile de l’amorçage
- Bouchon à vis à charnière libérant le passage lors de la distribution
- Vanne de décharge avec bille de sécurité se fermant lorsque la vanne de décharge n’est pas montée
- Disponible avec ou sans vanne de recirculation
- Distributeur adaptable sur flacons Dispensette™III de 5 et 10 ml
- Distributeur adaptable sur flacons Dispensette™ Organic de 5 et 10 ml
- Distributeur adaptable sur flacons Dispensette™ Organic de 25, 50 et 100 ml
Spécification
Tube de décharge | |
Vanne intégrée | |
Étalon | |
3,54 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Tube de décharge de rechange pour distributeur adaptable sur flacon