Learn More
BRAND™ Tube de décharge de rechange pour distributeur adaptable sur flacon
Moulage de précision à partir de PP vierge haute pureté, exempt de diHEMDA et d’oléamide. Les pointes de pipette de 1 à 10 ml sont parfaits avec la pipette microlitre Transferpette™ S de 10 ml. Compatibles avec les systèmes Eppendorf™.
Marque: BRAND™ 707936
Description
- Fenêtre de visualisation permettant une vérification facile de l’amorçage
- Bouchon à vis à charnière libérant le passage lors de la distribution
- Vanne de décharge avec bille de sécurité se fermant lorsque la vanne de décharge n’est pas montée
- Disponible avec ou sans vanne de recirculation
- Distributeur adaptable sur flacons Dispensette&trade III de 5 et 10 ml
- Distributeur adaptable sur flacons Dispensette&trade Organic de 5 et 10 ml
- Distributeur adaptable sur flacons Dispensette&trade Organic de 25, 50 et 100 ml
Spécification
Tube de décharge | |
Distributeur adaptable sur flacon, 5, 10 ml Dispensette™ | |
Étalon | |
90 mm |
Jaune | |
Vanne intégrée | |
3,54 in |