Learn More
BrandTech™ Conteneurs d’échantillons en PFA
Les conteneurs d’échantillons en PFA VITLAB fournis avec bouchon à vis conviennent pour les travaux d’analyse de traces.
Marque:  BrandTech™ 130497
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10070641
  • 62.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
Description
  • Solution idéale pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons.
  • Autoclavable à 121 C
Spécification
Spécification
90 mL
PFA
90 mL
Conteneur d’échantillon
Prélèvement, transport et stockage d’échantillons