Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Conteneurs d’échantillons en PFA
Code produit. p-4380277
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
90 mL
Capacité:
60 mL
90 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10060641
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 130397
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les conteneurs d’échantillons en PFA VITLAB fournis avec bouchon à vis conviennent pour les travaux d’analyse de traces.
  • Solution idéale pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons.
  • Autoclavable à 121 C
Spécification
Capacité (métrique) 60 mL
Type de produit Conteneur d’échantillon
Capacité (impériale) 2.03 oz.
Matériau PFA
À utiliser avec (application) Prélèvement, transport et stockage d’échantillons
Capacité 60 mL