Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
En PS avec surface non traitée. Les microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ sont non cytotoxiques et exemptes d’endotoxines, de DNase, d’ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
Marque:  BRAND™ 781610
656.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10337723
  • 836.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surface en polystyrène
  • Surfaces à fixation moyenne, non stériles
  • Plaque standard pour la plupart des applications
  • Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Plaques en barrettes disponibles
  • Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
  • Fonds transparents disponibles en forme F
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
  • Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Étalon
8 x 12
Blanc
Polystyrène
96
Non traité
Oui
100/boîte
ANSI, SLAS
Sans couvercle
À liaison moyenne
Fond transparent
330 μl
Non stérile
Plat
Essais biologiques homogènes, analyses et stockage