Learn More
BRAND™ Logiciel d’étalonnage professionnel EASYCAL™
Simplifie la tâche fastidieuse de l’étalonnage des instruments de volumétriques en verre, en plastique et de manipulation de liquides selon les normes ISO 9001 et GLP.
Marque: BRAND™ 708440
Description
- Les procédures faciles à suivre sont décrites étape par étape et tous les calculs sont effectués automatiquement par le logiciel.
- Les valeurs de pesée peuvent être saisies manuellement dans le logiciel ou importées directement à partir de la balance via le port série.
- Génère des rapports pour documenter les tests d’étalonnage conformément aux normes ISO 8655, ISO 4787, etc.
- Tous les enregistrements de test peuvent être enregistrés dans une base de données pour une utilisation ultérieure et un suivi des performances de l’instrument.
- Simplifie la saisie des données
- Organise toutes les données de test
- Comprend des SOP
- Enregistrement de test clairement arrangé
Spécification
Logiciel d’étalonnage | |
Étalonnage de la manipulation des liquides selon les normes ISO 9001 et GLP | |
CD-ROM en anglais, français, allemand, portugais et espagnol |