Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
À utiliser avec le diluteur/distributeur MICROLAB600
Marque: Hamilton™ 59000-25
Description
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Spécification
1725 BFP | |
250 μl | |
Distributeurs Microlab™ 600 |