Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimante BMP71
Le rouleau de vinyle pour intérieur / extérieur s’adapte aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses
Marque:  Brady™ 142347
Code produit. 11755603
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Film en vinyle avec adhésif permanent
  • Bonne adhérence aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
  • Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
  • Durabilité en extérieur de cinq ans dans une plage de températures allant de 82° à -40°C (180° à -40°F ; peuvent être appliqués à des températures aussi faibles que -18°C (0°F)
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Acrylique, permanent
Brillant
Rouleau en vinyle
Imprimante BMP™ 71
1 de chaque
-40°C à +82°C
15,24 m x 2,54 cm (50 ft x 1 po)
15,24 m
2,54 cm
RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71
Gris
Vinyle (B-595)
Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres
1
50 ft x 1 po
0,102 mm
50 ft.
1 in
15,24 m