Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimante BMP71
Code produit. p-4933114
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu ciel
Bleu clair
Brun clair
Gris
Marron
Noir
Ocre
Or
Rose
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11795593
Marque: Brady™ 142341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le rouleau de vinyle pour intérieur / extérieur s’adapte aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses
  • Film en vinyle avec adhésif permanent
  • Bonne adhérence aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
  • Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
  • Durabilité en extérieur de cinq ans dans une plage de températures allant de 82° à -40°C (180° à -40°F ; peuvent être appliqués à des températures aussi faibles que -18°C (0°F)
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir
Finition Brillant
Matériau Vinyle (B-595)
Type de produit Tape
À utiliser avec (application) Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres
À utiliser avec (équipement) Imprimante BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 50 ft x 1 po
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 2,54 cm (50 ft x 1 po)
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15,24 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 2,54 cm
Hauteur (métrique) 15,24 m