Learn More
Brady™ Marques d’angle pour marquage au sol ToughStripe™
Rouleau résistant idéal pour le marquage des zones de stockage de plateformes et palettes, ainsi que d’autres zones désignées
31.75€ - 72.85€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Description | Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Format | de dia. int. |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11731206
|
Brady™
104431 |
Vert | 5 in | 2 in |
31.75€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721206
|
Brady™
104430 |
Rouge | 5 in | 2 in |
31.75€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771206
|
Brady™
104435 |
Blanc | 5 in | 2 in |
31.75€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11741206
|
Brady™
104432 |
Bleu | 5 in | 2 in |
32.90€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11751206
|
Brady™
104433 |
Jaune | 5 in | 2 in |
31.75€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761206
|
Brady™
104434 |
Noir | 5 in | 2 in |
31.75€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11741216
|
Brady™
104442 |
Rouge | 8 in | 3 in |
48.10€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11751216
|
Brady™
104443 |
Vert | 8 in | 3 in |
48.10€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761216
|
Brady™
104444 |
Bleu | 8 in | 3 in |
48.10€
1 pack |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771216
|
Brady™
104445 |
Jaune | 8 in | 3 in |
48.10€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781216
|
Brady™
104446 |
Noir | 8 in | 3 in |
48.10€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791216
|
Brady™
104447 |
Blanc | 8 in | 3 in |
48.10€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761226
|
Brady™
104454 |
Rouge | 10 in | 4 in |
72.85€
1 pack |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771226
|
Brady™
104455 |
Vert | 10 in | 4 in |
72.85€
1 pack |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791226
|
Brady™
104457 |
Jaune | 10 in | 4 in |
72.85€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781226
|
Brady™
104456 |
Bleu | 10 in | 4 in |
72.85€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701236
|
Brady™
104458 |
Noir | 10 in | 4 in |
72.85€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11711236
|
Brady™
104459 |
Blanc | 10 in | 4 in |
72.85€
1 pack |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Durabilité
- Résiste à la circulation des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
- Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
- Fabriqué en polyester robuste avec un adhésif agressif
- Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Disponible en plusieurs couleurs très visibles
Spécification
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
En L | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
de dia. int. | |
Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
20/Bte | |
0°F à 130°F | |
0,008 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Marques d’angle pour marquage au sol ToughStripe™