Learn More
Brady™ Marques d’angle pour marquage au sol ToughStripe™
Code produit. 11751206
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Longueur (impériale):
5 in
8 in
10 in
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 PK
Code produit. 11751206
Marque: Brady™ 104433
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rouleau résistant idéal pour le marquage des zones de stockage de plateformes et palettes, ainsi que d’autres zones désignées
Durabilité
  • Résiste à la circulation des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
  • Fabriqué en polyester robuste avec un adhésif agressif
Retrait facile
  • Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
  • Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
Haute visibilité
  • La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
  • Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
  • La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
  • Disponible en plusieurs couleurs très visibles
Spécification
Certifications/Conformité ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement None
Couleur Jaune
Finition Gloss
Format de dia. int.
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Label Tape
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -18°C
Nb par paquet 20 Pieces/Pack
Quantité 20/Bte
Forme En L
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 127 x 127 mm
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Hauteur (impériale) 5 in.
Hauteur (métrique) 127.00 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-COR-YL-20