Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™
Les flèches de sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif très puissant qui résiste au passage de chariots élévateurs.
Marque:  Brady™ 104419
Code produit. 11767084
Description
Description
  • Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
  • Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Polyester
Caoutchouc permanent
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
203,20 mm
0°F
3 po
-18°C à 54°C
0°F à 129°F
Flèche
Vert
Haute brillance
100/Bte
Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus)
8 po
129°F
2 mil
76,2 mm
Flèche
76,20 x 203,20 mm
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™
Nom du produit
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™ > Vert ; 3 x 8 po (76 x 203 mm)