Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™
Les flèches de sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif très puissant qui résiste au passage de chariots élévateurs.
Marque: Brady™ 104413
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Haute brillance | |
100/Bte | |
Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus) | |
5 po | |
129°F | |
2 mil | |
50,8 mm | |
Flèche | |
50,8 W x 127,0 mm H | |
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™ |
TS-50.80X127.00-514-ARO-GR-100 | |
Polyester | |
Base en caoutchouc, amovible, Removable | |
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation | |
127 mm | |
0°F | |
2 po | |
-18°C à 54°C | |
0°F à 129°F | |
Flèche | |
Vert |