Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Haute adhérence pour une utilisation dans le cadre de l’autoclavage, de la congélation ou d’applications impliquant de l’azote liquide
204.00€ - 367.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | UL, CSA C22.2 n° 0.15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 partie 815 |
Description | Étiquettes pour imprimante à transfert thermique |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10180213
|
Brady™
019260 |
0.375 x 1 in. | 3000/Bte |
367.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12869835
|
Brady™
116368 |
0.5 x 0.9 in. | 1500/Bte |
204.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15132243
|
Brady™
116370 |
2 x 1 in. | 1500/Bte |
287.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12624585
|
Brady™
116376 |
0.75 x 1.5 in. | 1500/Bte |
222.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15482143
|
Brady™
116379 |
0.375 x 1 in. | 1500/Bte |
204.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13089292
|
Brady™
116382 |
0.25 x 2 in. | 1500/Bte |
204.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30041427
|
Brady™
116384 |
0.5 in. (dia.) | 1500 Pk. |
238.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étiquettes avec finition blanche mate, adaptées à l’identification en laboratoire et à l’étiquetage des flacons
- Profil bas
- Recommandé pour une utilisation avec le ruban pour imprimantes à transfert thermique Brady de la série 4900 ; compatible avec les séries couleur 6200, 6000, 4300 et 4500 de Brady
Spécification
Autoclavable | |
Étiquettes pour imprimante à transfert thermique | |
Blanc | |
Étiquette | |
Single-side Printable | |
Labels | |
2 ans | |
-40°F to +194°F | |
80 lb/po | |
0,165 mm |
UL, CSA C22.2 n° 0.15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 partie 815 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
-40 °C | |
-40°C à +90°C | |
0,0065 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique