Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Code produit. 15482143
Click to view available options
Dimensions:
0,25 x 2 po (L x l)
0,375 x 1 po (L x l)
0,375 x 1 x 0,375 po (L x l x dia.)
0,5 x 0,9 po (L x l)
0,5 po (dia.)
0,75 x 1,5 po (L x l)
2 x 1 po (L x l)
Quantité:
1500/Bte
1 500 paquets
3000/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
1500 pièces
Code produit. 15482143
Marque: Brady™ 116379
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Haute adhérence pour une utilisation dans le cadre de l’autoclavage, de la congélation ou d’applications impliquant de l’azote liquide
  • Étiquettes avec finition blanche mate, adaptées à l’identification en laboratoire et à l’étiquetage des flacons
  • Profil bas
  • Recommandé pour une utilisation avec le ruban pour imprimantes à transfert thermique Brady de la série 4900 ; compatible avec les séries couleur 6200, 6000, 4300 et 4500 de Brady
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité UL, CSA C22.2 n° 0.15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 partie 815
Description Thermal Transfer Printer Labels
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le marquage des fils et les applications d’étiquetage général
À utiliser avec (équipement) Imprimante à transfert thermique BBP™ 11
Répétition horizontale (métrique) 27.94 mm
Comprend Roll of 1500 Labels
Étiquettes par rangée 2
Durée de vie 2 ans
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité 1500/Bte
Forme Rectangle avec coins arrondis
Dimensions 0,375 x 1 po (L x l)
Dimensions (impériale) 1 x 0,375 po
Dimensions (métrique) 2,5 x 0,95 cm
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Résistance à la traction 80 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 12.07 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Longueur (impériale) 0.37 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (impériale) du rouleau 1 in.
Largeur (métrique) de la zone imprimable 58.42 mm
Hauteur (impériale) 0,37 in
Hauteur (métrique) 0,93 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-152-499-1.5-SC