Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince sans trou
Verrouillent la plupart des disjoncteurs unipolaires
86.55€
Spécification
Type de produit | Verrouillage pour disjoncteur unipolaire |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matériau | Nylon |
Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
Diamètre (impériale) | 0,47 in |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15663507
|
Brady™
065965 |
Verrouillage pour disjoncteur à pince 277 V. | 6/boîte |
86.55€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S’installent rapidement
- Conviennent aux verrous avec un diamètre de manille pouvant atteindre 9/32 po (0,8 cm)
- Conviennent également aux lames d’aiguille, comme suit : 277 V, 21/32 W × 15/32 po de dia. (1,7 × 1,2 cm) et 480/660 V, 1 5/8 W × 9/16 po de dia. (4,1 × 1,4 cm)
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de six.
Spécification
Verrouillage pour disjoncteur unipolaire | |
Nylon | |
0,47 in | |
1,2 cm | |
Verrouillage pour disjoncteur à pince 277 V. | |
2,54 cm | |
À pince | |
Simple | |
1,9 cm |
Rouge | |
OSHA 1910.147 | |
0,28 po | |
0,71 cm | |
1 po | |
Découpes | |
1 | |
0,75 po |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince sans trou