Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince sans trou
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
6 pièces
Description
- S’installent rapidement
- Conviennent aux verrous avec un diamètre de manille pouvant atteindre 9/32 po (0,8 cm)
- Conviennent également aux lames d’aiguille, comme suit : 277 V, 21/32 W × 15/32 po de dia. (1,7 × 1,2 cm) et 480/660 V, 1 5/8 W × 9/16 po de dia. (4,1 × 1,4 cm)
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de six.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrouillage pour disjoncteur unipolaire |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Nylon |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Diamètre (impériale) | 0,47 in |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0,28 po |
| Diamètre (métrique) | 1,2 cm |
| Diamètre (métrique) de la manille | 0,71 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Verrouillage pour disjoncteur à pince 277 V. |
| Hauteur (impériale) | 1 po |
| Afficher plus |