Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle permanents GlobalMark™
Permettent aux étiquettes d’adhérer et de rester collées sur des surfaces très texturées
Marque: Brady™ 113111
Description
Adhère facilement aux éléments à faible énergie de surface difficiles tels que la tuyauterie en PVC, les boîtiers d’équipement moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces avec revêtement en poudre et les équipements fabriqués à partir de plastiques recyclés.
- Film en vinyle B-595 avec adhésif permanent
- Offrent une durabilité en extérieur de 5 ans
- Disponibles en blanc et jaune
Compliance
Conforme à la directive RoHS
Spécification
RoHS | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
GlobalMark ; Vinyle ; B595 ; Blanc ; 57 mm | |
60 unités Gardner | |
1 rouleau | |
-40°C à +82°C | |
0,102 mm | |
30 m | |
57 mm |
GLOBALMARK VINYL B595 WHITE 57MM | |
Blanc | |
Vinyle | |
Imprimante GlobalMark™ | |
5 ans | |
–40 à 180°F | |
0,004 in | |
100 ft | |
2,25 in | |
30,48 m |