Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester Freezerbondz II
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
167.00€ - 221.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000 |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15357750
|
Brady™
142075 |
0.375 x 1 x 0.375 in. (W x H x dia.) |
167.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15231808
|
Brady™
142078 |
1 x 0.5 x 0.440 in. (W x H x dia.) |
221.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Les étiquettes Freezerbondz peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide. Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.- Elles sont tout particulièrement adaptées aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide et l’autoclavage
- Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
- Couleur : Blanc avec finition mate
- Matériau : Polyester
- BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette pour imprimante | |
Identification générale, identification en laboratoire | |
1500/Bte | |
-196 à 120 °C |
ASTM D 1000 | |
Blanc | |
Polyester | |
Non stérile | |
Imprimante thermique | |
–320 à 248°F | |
2,54 cm |