Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester Freezerbondz II
Code produit. 15357750
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,375 x 1 x 0,375 po (l x H x dia.)
1 x 0,5 x 0,440 po (l x H x dia.)
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 15357750
Marque: Brady™ 142075
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Les étiquettes Freezerbondz peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide. Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
  • Elles sont tout particulièrement adaptées aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide et l’autoclavage
  • Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
  • Couleur : Blanc avec finition mate
  • Matériau : Polyester
Compatibilité avec les imprimantes suivantes :
  • BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour imprimante
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimante thermique
Quantité 1500/Bte
Dimensions (impériale) 0,375 x 1 x 0,375 po (l x H x dia.)
Dimensions (métrique) 25,4 x 9,53 mm (l x H) ; Flacon avec étiquette supérieure ; Dia. : 9,53 mm
Plage de températures (impériale) –320 à 248°F
Plage de températures (métrique) -196 à 120 °C
Largeur (impériale) 0,375 in
Largeur (métrique) 9.5 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 9,5 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-249-492-1.5-SC