Learn More
Brady™ Cartouches en polyester laminé pour étiqueteuses BMP™51/BMP™53
Cartouches pour étiqueteuses BMP™ 51 / BMP™ 53 : Le polyester laminé (B-461) forme un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
56.65€ - 123.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Matériau | Polyester |
Épaisseur (impériale) | 0,0019 in |
Type d’adhésif | Permanent |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12672976
![]() |
Brady™
143285 |
Clair | 0,5 in | 12,70 mm | 1,65 in | N/A | N/A | N/A | |||||
11922802
![]() |
Brady™
143284 |
Blanc | 0,37 in | 9,5 mm | 25 ft | N/A | N/A | N/A | |||||
12682976
![]() |
Brady™
143286 |
Noir | 0,5 in | 12,70 mm | 1,75 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12666326
![]() |
Brady™
143287 |
Blanc | 0,5 in | 12,70 mm | 2,2 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12734009
![]() |
Brady™
143288 |
Blanc | 0,5 in | 12,70 mm | 25 ft | N/A | N/A | N/A | |||||
12602986
![]() |
Brady™
143290 |
Blanc | 0,6 in | 15,20 mm | 2,62 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12612986
![]() |
Brady™
143291 |
Noir | 1 in | 2,54 cm | 1,75 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12692976
![]() |
Brady™
M-126-461 |
Blanc | 0,6 in | 15,20 mm | 1,8 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12622986
![]() |
Brady™
143292 |
Clair | 1 in | 2,54 cm | 2,62 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12784009
![]() |
Brady™
143293 |
Noir | 1 in | 2,54 cm | 25 ft | N/A | N/A | N/A | |||||
12642986
![]() |
Brady™
143294 |
Clair | 0,5 in | 12,70 mm | 1,12 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12662986
![]() |
Brady™
143298 |
Noir | 1,5 in | 3,81 cm | 2,25 in |
77.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12632986
![]() |
Brady™
143299 |
Blanc | 0,37 in | 9,5 mm | 1,12 in | N/A | N/A | N/A | |||||
12704019
![]() |
Brady™
143295 |
Blanc | 1,25 in | 3,17 cm | 25 ft | N/A | N/A | N/A | |||||
12672986
![]() |
Brady™
143297 |
Blanc | 1,5 in | 3,81 cm | 3,75 in | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Cartouches pour étiqueteuses BMP™51/BMP™53 :Le polyester laminé (B-461) forme un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,0019 in | |
Non stérile | |
230 à -320,8°F | |
RoHS, ASTM D 1000 | |
1 pièce |
Polyester | |
Permanent | |
Film transparent avec encre couchée sur zone imprimable blanc mat | |
110 à -196°C | |
Identification de laboratoires tels que flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles, lames, azote liquide et applications autoclave |