Learn More
Brady™ Cartouches en polyester laminé pour étiqueteuses BMP™51/BMP™53
GREENER_CHOICE
Code produit. 12642986
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Clair
Noir
Hauteur (impériale):
0,37 in
0,5 in
0,6 in
1 in
1,25 in
1,5 in
Largeur (impériale):
1,12 in
1,65 in
1,75 in
1,8 in
2,2 in
2,25 in
2,62 in
3,75 in
25 ft
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12642986
Marque: Brady™ 143294
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cartouches pour étiqueteuses BMP™ 51 / BMP™ 53 : Le polyester laminé (B-461) forme un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
Cartouches pour étiqueteuses BMP™51/BMP™53 :Le polyester laminé (B-461) forme un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
  • La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Couleur Clair
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Polyester
Largeur (impériale) 1,12 in
Largeur (métrique) 28,58 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Dimensions (L x l) 0,5 x 1,125 in
Type d’adhésif Permanent
Stérilité Non stérile
Finition Film transparent avec encre couchée sur zone imprimable blanc mat
Plage de températures (impériale) 230 à -320,8°F
Plage de températures (métrique) 110 à -196°C
Certifications/Conformité RoHS, ASTM D 1000
À utiliser avec (application) Identification de laboratoires tels que flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles, lames, azote liquide et applications autoclave
Quantité 1 pièce