Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, jaunes, prédécoupés BBP™
Les en-têtes d’avertissement vierges jaunes prédécoupés BBP™ sont fabriqués en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
302.00€ - 469.00€
Spécification
Certifications/Conformité ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Description Étiquettes en vinyle de qualité extérieure pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Jaune
Finition Brillant
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11787324
Afficher les documents
Brady™
142199
2,25 in 5,71 cm
302.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11777254
Afficher les documents
Brady™
142198
4 in 101,60 mm
469.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Description
  • Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
  • Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Spécification
Spécification
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Acrylique, Permanent
Brillant
Vinyle
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
50 unités Gardner
8 à 10 ans
-40 à 179,6°F
0,004 in
Étiquettes en vinyle de qualité extérieure pour imprimantes BBP3x
Jaune
de dia. int.
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
-40°C à +82°C
0,102 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, jaunes, prédécoupés BBP™