Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, jaunes, prédécoupés BBP™
Code produit. 11787324
Click to view available options
Hauteur (impériale):
2,25 in
4 in
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11787324
Marque: Brady™ 142199
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les en-têtes d’avertissement vierges jaunes prédécoupés BBP™ sont fabriqués en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
  • Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
  • Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Spécification
Certifications/Conformité ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Description Étiquettes en vinyle de qualité extérieure pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Jaune
Finition Brillant
Format de dia. int.
Matériau Vinyle
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Brillant 50 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie 8 à 10 ans
Quantité 300/Bte
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -40 à 179,6°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 82,60 mm
Dimensions (LxW) 2,25 x 3 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (impériale) 2,25 in
Hauteur (métrique) 5,71 cm
Alternate Part Number 142199