Learn More
Sartorius Milieux de culture en flacon pour unités de filtration à membrane Sartorius
Milieu de culture de gélose à la lysine pour la détermination des levures sauvages
Marque:  Sartorius 14155----------A
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10069600
  • 86.90€ / 4 pièces
Expédition estimée: 14-10-2024
Description
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Le milieu de gélose en flacons représente une alternative économique aux plaques de coulage.
  • Flacons de 250 ml, 4 flacons/boîte
  • Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
  • Conforme aux normes internationales relatives aux formules
  • Qualité homogène
Spécification
Spécification
Liquide
Lactose
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des bactéries Escherichia coli et coliformes
250 ml
Allemagne
250 ml
Flacon