Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs de pesée en verre borosilicaté
Introduction de la poudre par l’intermédiaire de la tige tubulaire. Les entonnoirs de pesée en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont parfaits pour peser de petites quantités de poudre.
26.65€ - 35.05€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour peser de petites quantités de poudre |
Type de produit | Entonnoir de pesée |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11572902
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 3 ml |
26.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582902
|
Fisherbrand™
|
85 mm | 6 ml |
29.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592902
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 10 ml |
35.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Parfaits pour peser de petites quantités de poudre. La poudre peut être introduite par l’intermédiaire de la tige tubulaire.Spécification
Verre borosilicaté | |
Idéal pour peser de petites quantités de poudre | |
Entonnoir de pesée |