Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs de pesée en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
70 mm
85 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour peser de petites quantités de poudre |
| Type de produit | Entonnoir de pesée |