Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Headspace Vials
Forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results. JG Finneran™ Borosilicate Glass Headspace Vials are 20mm crimp vials made of clear Type 1 glass for use in a variety of applications.
Marque: JG Finneran Associates™ 36020-2238
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en verre borosilicaté transparent de type I
- À bague de bouchon à sertir de 20 mm avec dessus plat ou bord biseauté
- Les flacons sont utilisés pour chauffer l’échantillon jusqu’à ce que la concentration des phases liquides et gazeuses soit en équilibre
- Un échantillon est ensuite prélevé dans la phase gazeuse (espace de tête) pour analyse
- Le flacon et le bouchon forment une fermeture étanche pour une analyse précise avec des résultats reproductibles
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Utilisés pour chauffer l’échantillon jusqu’à ce que la concentration des phases liquides et gazeuses soit en équilibre. | |
100 | |
Bouchon à sertir avec bord biseauté | |
100/paquet |
22 mm | |
6 mL | |
À sertir | |
Aluminium | |
38 mm | |
20 mm |