Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Headspace Vials
Forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results. JG Finneran™ Borosilicate Glass Headspace Vials are 20mm crimp vials made of clear Type 1 glass for use in a variety of applications.
39.30€ - 92.10€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Utilisés pour chauffer l’échantillon jusqu’à ce que la concentration des phases liquides et gazeuses soit en équilibre. |
Type de goulot | À sertir |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12316989
|
JG Finneran Associates™
310020-2346 |
10 mL | Bouchon à sertir avec bord biseauté | 23 mm | 46 mm |
39.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10490631
|
JG Finneran Associates™
320020-2375 |
20 mL | Bouchon à sertir avec bord biseauté | 23 mm | 75 mm |
39.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10015570
|
JG Finneran Associates™
36020-2238 |
6 mL | Bouchon à sertir avec bord biseauté | 22 mm | 38 mm |
39.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12336989
|
JG Finneran Associates™
327020-3060 |
27 mL | Plat, à sertir | 30 mm | 60 mm |
92.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Available in clear Type I borosilicate glass
- With flat top or beveled edge 20mm crimp top finish
- Vials are used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium
- A sample is then taken from the gas phase (headspace) for analysis
- Vial and closure forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results
Spécification
Transparent | |
Utilisés pour chauffer l’échantillon jusqu’à ce que la concentration des phases liquides et gazeuses soit en équilibre. | |
100 | |
20 mm |
Verre borosilicaté | |
À sertir | |
Aluminium |