Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai en verre borosilicaté, graduation bleue
Tubes à essai avec échelle précise en verre DURAN™ résistant à la chaleur
Marque:  Hirschmann™ 6420165
Code produit. 13118029
  • 157.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bouchon poly
  • rodé NS
  • Graduation bleue
Spécification
Spécification
20 mL
Verre borosilicaté (3.3)
10 paquet
17 mm
205 mm
Bouchon en polyéthylène NS 14/23
Oui
Tube à essai