Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai en verre borosilicaté, graduation bleue
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
Comprend:
Bouchon en PE NS 12/21
Bouchon en polyéthylène NS 14/23
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Avec bouchon poly
- rodé NS
- Graduation bleue
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Longueur (métrique) | 205 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Bouchon en polyéthylène NS 14/23 |
| Conditionnement | 10/boîte |
| Quantité | 10 paquet |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) | 17 mm |
| Type de produit | Tube à essai |