Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64030-3000
37.79 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21840" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
Translucide | |
Verre borosilicaté | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme haute |
3000 ml | |
Mat | |
1 | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |