Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Fisherbrand™
99.26 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.90250kg
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabriqués selon les normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
Translucide | |
800 ml | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme haute |
90 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 (type 1) | |
175 mm | |
10/boîte | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |