Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64030-2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabriqués selon les normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
Translucide | |
2000 ml | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme haute |
120 mm | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
240 mm | |
Boîte de 10 | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |