Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé PerkinElmer pour autosystème XL (injecteur PSS)
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 092101
Code produit. 12934041
  • 344.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Spécification
5/boîte
Insert d’injection GC
4 mm
86,2 mm
2 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé PerkinElmer pour autosystème XL (injecteur PSS) > Longueur : 86,2mm