Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé PerkinElmer pour autosystème XL (injecteur PSS)
Code produit. p-8014019
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12944041
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 09210101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 86,2 mm
Product Type Insert d’injection GC
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 4 mm