Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
En verre sodocalcique. L’entonnoir à tige courte en verre sodocalcique Fisherbrand™ est moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07896kg
Description
- En verre sodocalcique.
- Entonnoir à tige courte
- Moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Spécification
30 mm | |
Verre sodocalcique | |
30 mm |
6mm | |
Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire |