Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
Code produit. p-8000434 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Longueur (métrique) du tube:
30 mm
35 mm
50 mm
60 mm
80 mm
85 mm
100 mm
120 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10123682
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre sodocalcique. L’entonnoir à tige courte en verre sodocalcique Fisherbrand™ est moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
  • En verre sodocalcique.
  • Entonnoir à tige courte
  • Moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 175 mm
À utiliser avec (application) Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire
Longueur (métrique) du tube 100 mm