Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
156.88€ - 318.00€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyethylene |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10090531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030037 |
100 mL |
156.88€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10213961
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030049 |
250 ml |
200.34€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10729221
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030070 |
1 000 ml |
318.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10040381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030058 |
500 mL |
281.96€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forme cylindrique avec tube de décharge droit
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de fixation à vis
- Avec échelle
Spécification
Borosilicate Glass | |
Polyethylene |