Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030049
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Forme cylindrique avec tube de décharge droit
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de fixation à vis
- Avec échelle
Spécification
250 ml | |
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |