Learn More
IKA™ Condenseur à haute intensité verticale en verre borosilicaté RV10.30 avec collecteur
1374.00€ - 1880.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Condenseur à intensité verticale |
Matériau (revêtement) | SURLYN |
Quantité | 1 de chaque |
Gamme de température (métrique) | -30°C à +60°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11895922
|
IKA™
0003741100 |
Avec revêtement |
1880.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11885922
|
IKA™
0003741000 |
Sans revêtement |
1374.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Condenseur• Vertical intensif
• De sécurité
• Inclus tête de distribution
Spécification
Verre borosilicaté | |
SURLYN | |
-30°C à +60°C |
Condenseur à intensité verticale | |
1 de chaque |