Learn More
IKA™ Condenseur à haute intensité verticale en verre borosilicaté RV10.30 avec collecteur
Marque: IKA™ 0003741000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Condenseur• Vertical intensif
• Standard
• Inclus tête de distribution
Spécification
Verre borosilicaté | |
Sans revêtement | |
1 de chaque |
Condenseur à intensité verticale | |
SURLYN | |
-30°C à +60°C |