Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie unie en verre borosilicaté
Marque:  Kimble Chase™ 420530-0255
Code produit. 11857473
  • 296.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Colonne en verre
• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne monobloc à vanne d'arrêt PTFE
• Colonne et tige formées d'une seule pièce en verre: étanchéité totale garantie
• Vanne amovible pour nettoyage aisé de la colonne
• Colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chromatographie échangeuse d’ions
30 mm
Type I
700 mm
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
1/boîte
Colonne de chromatographie simple
440 ml
Verre borosilicaté