Learn More
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre
Les lamelles carrées en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
10.61€ - 12.85€
Spécification
Type de produit | Lame couvre-objet |
---|---|
Forme | Carré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 200/paquet |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12323128
|
Fisherbrand™
MCS21818 |
1 (0,13 à 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm |
10.61€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12343138
|
Fisherbrand™
MCS01818 |
1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm |
11.18€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12353138
|
Fisherbrand™
MCS02020 |
1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 20 mm | 20 mm |
10.75€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12333128
|
Fisherbrand™
MCS22222 |
1 (0,13 à 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm |
11.20€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12363138
|
Fisherbrand™
MCS02222 |
1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm |
11.45€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11338503
|
Fisherbrand™
MCS22424 |
1 (0,13 à 0,16 mm) | 24 mm | 24 mm |
12.70€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12393138
|
Fisherbrand™
MCS02424 |
1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 24 mm | 24 mm |
12.85€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique transparent
- Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
- Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Lame couvre-objet | |
Carré | |
Verre sodocalcique | |
200/paquet |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre