Learn More
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre
Les lamelles carrées en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
Marque:  Fisherbrand™ MCS02222
Code produit. 12363138
  • 11.45€ / 200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Spécification
Lame couvre-objet
Verre sodocalcique
22 mm
200/paquet
Carré
22 mm
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre > Lamelles carrées en verre ; taille (L x l) : 22 x 22 mm ; épaisseur de 0,16 à 0,19 mm