Learn More
Fisherbrand™ Flacons de laboratoire à col étroit en verre borosilicaté
19.30€ - 43.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Laboratoire |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 10 boîte |
Stérilité | Oui |
Certifiés | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738151
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11982243
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11942835
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.Spécification
Laboratoire | |
10 boîte | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Flacon | |
GL 45 |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Bleu | |
Étroit | |
Autoclavable | |
Étroit | |
Polypropylène |