Learn More
Fisherbrand™ Flacons de laboratoire à col étroit en verre borosilicaté
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.30000kg
Description
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.Spécification
250 ml | |
Laboratoire | |
10 boîte | |
Oui | |
Bleu | |
Étroit | |
Autoclavable | |
Étroit | |
Flacon | |
GL 45 |
70 mm | |
Verre borosilicaté | |
250 x 10 ml | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
143 mm | |
Polypropylène | |
70 mm |