Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.95850kg
Description
- Gradué
- ISO 1773
- Verre borosilicaté
- Conique
Spécification
ISO 1773 | |
3000 ml | |
310 mm | |
Oui | |
187 mm |
50 mm | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Étroit |