Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
22.98€ - 171.67€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1773 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Forme | Conique |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15409103
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
76.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15459103
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
35.66€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15469103
|
Fisherbrand™
|
3000 ml |
73.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15479103
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15419103
|
Fisherbrand™
|
200 mL |
74.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15429103
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
79.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11952233
|
Fisherbrand™
|
300 mL |
78.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15439103
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
88.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15449103
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
163.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15499093
|
Fisherbrand™
|
50 mL |
87.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11992203
|
Fisherbrand™
|
3000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11982233
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Erlenmeyer, gradué.Spécification
ISO 1773 | |
Conique | |
Étroit |
Verre borosilicaté | |
Oui |